Läs mer
Nizatidin Sulfoxid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (EZ)-N-[2-[[[2-[(Dimethylamino)methyl]thiazol-4-yl]methyl]sulphinyl]ethyl]-N'-methyl-2-nitroethene-1,1-diamine |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H21N5O3S2/c1-13-11(6-17(18)19)14-4-5-22(20)9-10-8-21-12(15-10)7-16(2)3/h6,8,13-14H,4-5,7,9H2,1-3H3 |
| Formel vikt | 347.1086 |