Läs mer
Nizatidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nizatidine |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H21N5O2S2/c1-13-11(6-17(18)19)14-4-5-20-8-10-9-21-12(15-10)7-16(2)3/h6,9,13-14H,4-5,7-8H2,1-3H3 |
| Formel vikt | 331.1137 |