missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Nizatidine, TRC

Produktkod. 30480071
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
1 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30480071 50 mg
30465489 1 g
30478997 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30480071 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN59850050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 76963-41-2
Molekylformel C12 H21 N5 O2 S2
Molekylvikt (g/mol) 331.46
Synonym Nizatidine, N'-[2-[[[2-[(Dimethylamino)methyl]-4-thiazolyl]methyl]thio]ethyl]-N-methyl-2-nitro-1,1-ethenediamine, N-[2-[[[2-[(Dimethylamino)methyl]-4-thiazolyl]methyl]thio]ethyl]-N'-methyl-2-nitro-1,1-ethenediamine, Acinon, Axid, Bonacid, Calmaxid, Cronizat, Distaxid, Gastrax, LY 139037, Naxidine, Nizax, Nizaxid, Tazac, ZL 101, Zanizal
IUPAC-namn 1-N'-[2-[[2-[(dimethylamino)methyl]-1,3-thiazol-4-yl]methylsulfanyl]ethyl]-1-N-methyl-2-nitroethene-1,1-diamine
LEDER CNC(=C[N+](=O)[O-])NCCSCc1csc(CN(C)C)n1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Nizatidine
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C12H21N5O2S2/c1-13-11(6-17(18)19)14-4-5-20-8-10-9-21-12(15-10)7-16(2)3/h6,9,13-14H,4-5,7-8H2,1-3H3
Formel vikt 331.1137
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.