Läs mer
NK-252, MedChemExpress
Produktkod. 16493817
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
25mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16493817 50 mg -
16467686 100 mg -
16450338 5 mg 5mg
16417878 10 mg -
16403686 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16493817 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY19734
MedChemExpress NK-252 is a potential Nrf2 activator, which exhibits a great Nrf2-activating potential.
NK-252 is a potential Nrf2 activator, which exhibits a great Nrf2-activating potential.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material NK-252
Fysisk form Solid
CAS 1414963-82-8
Färg White
Kvantitet 50 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C13H11N5O3
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 29 mg/mL (101.66 mM)
LEDER O=C(NCC1=NC=CC=C1)NC2=NN=C(C3=CC=CO3)O2
Molekylvikt (g/mol) 285.26
Formel vikt 285.26
Procent renhet 99.48%