Läs mer
NKL 22, MedChemExpress
Beskrivning
NKL 22 (compound 4b) is a potent and selective inhibitor of histone deacetylases (HDAC), with an IC50 of 199 and 69 nM for HDAC1 and HDAC3, respectively. NKL 22 exhibits selectivity over HDAC2/4/5/7/8 (IC50≥1.59 μM). NKL 22 ameliorates the disease phenotype and transcriptional abnormalities in Huntington's disease transgenic mice.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | NKL 22 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 537034-15-4 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C19H23N3O2 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 29 mg/mL (89.12 mM) |
| LEDER | O=C(NC1=CC=CC=C1N)CCCCCC(NC2=CC=CC=C2)=O |
| Visa mer |