Läs mer
NKP-1339, MedChemExpress
Beskrivning
NKP-1339 (IT-139
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | NKP-1339 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 197723-00-5 |
| Färg | Dark Brown |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C14H12Cl4N4NaRu |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Synonym | IT-139 KP-1339 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 59 mg/mL (117.50 mM) |
| Visa mer |