missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
NKp46/NCR1 Antibody (B-L46), DyLight 755, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-14597IR
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
NKp46/NCR1 Monoclonal antibody specifically detects NKp46/NCR1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Specifikationer
| NKp46/NCR1 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 755 | |
| CD335, CD335 antigen, hNKp46, LY94lymphocyte antigen 94 homolog (activating NK-receptor; NK-p46), Lymphocyte antigen 94 homolog, natural cytotoxicity triggering receptor 1, Natural killer cell p46-related protein, NK cell-activating receptor, NKp46, NKP46FLJ99094, NK-p46lymphocyte antigen 94 (mouse) homolog (activating NK-receptor; NK-p46) | |
| Recombinant human NKp46/NCR1 | |
| 0.1 mL | |
| Adaptive Immunity, Immunology, Signal Transduction | |
| 9437 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2a κ |
| Flow Cytometry | |
| B-L46 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering