Läs mer
NKP608, MedChemExpress
Beskrivning
NKP608 is a non-peptidic derivative of 4-aminopiperidine which acts as a selective, specific and potent antagonist at the neurokinin-1 (NK-1) receptor both in vitro(IC50=2.6 nM) and in vivo.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | NKP608 |
| CAS | 177707-12-9 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C31H24ClF6N3O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (161.30 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(C1=CC=NC2=CC=CC=C12)N[C@@H]3C[C@@H](CC4=CC=C(Cl)C=C4)N(C(C5=CC(C(F)(F)F)=CC(C(F)(F)F)=C5)=O)CC3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 619.98 |
| Formel vikt | 619.98 |
| Visa mer |