Läs mer
Tocris Bioscience™ NKY 80
Beskrivning
Inhibitor of adenylyl cyclase (AC). Exhibits greater affinity for AC5 over AC3 and AC2 (IC50 values are 8.3 μM, 132 μM and 1.7 mM respectively).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | NKY 80 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Formel vikt | 229.23 |
| Fysisk form | Solid |
| Färg | White |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 229.24 |