Läs mer
NLG919, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | alpha-Cyclohexyl-5H-imidazo[5,1-a]isoindole-5-ethanol |
| CAS | 1402836-58-1 |
| Molekylformel | C18H22N2O |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | α-Cyclohexyl-5H-imidazo[5,1-a]isoindole-5-ethanol, 1-Cyclohexyl-2-(5H-imidazo[5,1-a]isoindol-5-yl)ethanol, NLG919 |
| InChI formel | InChI=1S/C18H22N2O/c21-18(13-6-2-1-3-7-13)10-16-14-8-4-5-9-15(14)17-11-19-12-20(16)17/h4-5,8-9,11-13,16,18,21H,1-3,6-7,10H2 |
| LEDER | OC(CC1c2ccccc2c3cncn13)C4CCCCC4 |
| IUPAC-namn | 1-cyclohexyl-2-(5H-imidazo[1,5-b]isoindol-5-yl)ethanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 282.38 |
| Formel vikt | 282.1732 |