Läs mer
Invitrogen™ NLN Monoclonal Antibody (OTI3A12)
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ MA525791
Produktkod. 15915394
  • 5080.00 SEK / 100µL
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
NLN Monoclonal Antibody for Western Blot, IHC (P), Flow
This gene encodes a member of the metallopeptidase M3 protein family that cleaves neurotensin at the Pro10-Tyr11 bond, leading to the formation of neurotensin(1-10) and neurotensin(11-13). The encoded protein is likely involved in the termination of the neurotensinergic signal in the central nervous system and in the gastrointestinal tract.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
NLN
Monoclonal
0.94 mg/mL
PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q9BYT8
Nln
Full length human recombinant protein of NLN produced in HEK293T cell.
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG2a
Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
OTI3A12
Unconjugated
Nln
4930472G13Rik; AGTBP; angiotensin binding protein; angiotensin-binding protein; C79345; endopeptidase 24.16; EP24.16; KIAA1226; MEP; microsomal endopeptidase; Mitochondrial oligopeptidase M; MOP; neurolysin; neurolysin (metallopeptidase M3 family); neurolysin, mitochondrial; Neurotensin endopeptidase; NLN
Mouse
Affinity Chromatography
RUO
57486
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt