Läs mer
Schmidlin™ NM Plus FID Tower H2 and Zero Air Generator
This dual gas generator produces a continuous supply of high purity hydrogen and zero air.
Brand: Schmidlin™ DB-FTNM250-EU
Se fler versioner av denna produkt
Beskrivning
- Increase efficiency and improve performance
- On-demand supply 24/7
- Zero air <0.1 ppm
- THC Pressure: 11 barg (160 psig)
- Permeation membrane drying system
- USB connectivity
- Easy to install with complete 'plug and play' functionality
- Ideal for all GC and GC/MS applications
Specifikationer
| 58 cm | |
| 49 cm | |
| 11 bar | |
| 140 cm | |
| 110/120 V at 60 Hz, 220/240 V at 50 Hz | |
| 140 W |
| 250 mL/min. | |
| 35°C | |
| 55 in. | |
| Outlet: 1/8 in. | |
| >99.99996% |
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.