Läs mer
NM107, MedChemExpress
Produktkod. 16493988
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16493988 10 mg -
16444996 100 mg 100mg
16440347 50 mg -
16416707 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16493988 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY10468
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
MedChemExpress NM107 (2'-C-Methylcytidine) is an nucleoside inhibitor of the hepatitis C virus (HCV) NS5B polymerase, the EC50 of NM107 in the wild-type replicon cells is 1.85 μM.
NM107 (2'-C-Methylcytidine) is an nucleoside inhibitor of the hepatitis C virus (HCV) NS5B polymerase, the EC50 of NM107 in the wild-type replicon cells is 1.85 μM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material NM107
CAS 20724-73-6
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C10H15N3O5
Kvantitet 10 mg
Synonym 2'-C-Methylcytidine NM-107
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (388.74 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (194.37 mM)
LEDER NC(C=CN1[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@]2(C)O)=NC1=O
Molekylvikt (g/mol) 257.24
Formel vikt 257.24
Procent renhet 98.9%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus