Läs mer
R&D Systems™ NMDA
Beskrivning
Prototypic NMDA receptor agonist.
Caged version also available (Cat. No 2224).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | NMDA |
| Kvantitet | 500 mg |
| Produktlinje | Tocris |
| Formel vikt | 147.13 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 147.13 |