Läs mer
NMDA-IN-1, MedChemExpress
Beskrivning
NMDA-IN-1 is a potent and NR2B-selective NMDA antagonist with Ki of 0.85 nM
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | NMDA-IN-1 |
| CAS | 700878-19-9 |
| Färg | Gray |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H23ClFN3O |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 12.5 mg/mL (33.26 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| LEDER | OC1=CC=C2N=C(CN3CCC(CC4=CC=CC=C4F)CC3)NC2=C1.[H]Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 375.87 |
| Formel vikt | 375.87 |
| Visa mer |