Läs mer
Tocris Bioscience™ NMDA
Produktkod. 18085632
Change view
Kvantitet:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18085632 50 mg
30001055 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 18085632 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 0114/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1635.00 SEK
    1544.55 SEK / 50mg
    Save 90.45 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Selective NMDA agonist
Prototypic NMDA receptor agonist.
Caged version also available (Cat. No 2224).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6384-92-5
Molekylformel C5H9NO4
Specifikationer
Kemiskt namn eller material NMDA
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 147.13
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 147.13