Läs mer
NMDA, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Methyl-D-aspartic Acid |
| CAS | 6384-92-5 |
| Molekylformel | C5 H9 N O4 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | NMDA |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9NO4/c1-6-3(5(9)10)2-4(7)8/h3,6H,2H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m1/s1 |
| LEDER | CN[C@H](CC(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2R)-2-(metylamino)butanedioinsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 147.129 |
| Formel vikt | 147.0532 |