Läs mer
NMDI14, MedChemExpress
Produktkod. 16450747
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
25mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16450747 50 mg -
16437157 5 mg -
16415326 100 mg -
16404438 10 mg -
16403086 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16450747 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY111374
MedChemExpress NMDI14 is a nonsense mediated RNA decay (NMD) inhibitor.
NMDI14 is a nonsense mediated RNA decay (NMD) inhibitor.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material NMDI14
Fysisk form Solid
CAS 307519-88-6
Färg Yellow
Kvantitet 50 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H25N3O4S
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 25 mg/mL (60.17 mM)
LEDER O=C(C1=C(NC(CC2NC3=C(C=C(C)C(C)=C3)NC2=O)=O)SC(C)=C1C)OCC
Molekylvikt (g/mol) 415.51
Formel vikt 415.51
Procent renhet 95.1%