Läs mer
NMI 8739, MedChemExpress
Beskrivning
NMI 8739 is a dopamine D2 autoreceptor agonist, which is an amine conjugate of the DHA carrier and the neurotransmitter dopamine.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | NMI 8739 |
| CAS | 129024-87-9 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C30H41NO3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | Ethanol : 100 mg/mL (215.68 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 100 mg/mL (215.68 mM) |
| LEDER | CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCC(NCCC1=CC=C(O)C(O)=C1)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 463.65 |
| Formel vikt | 463.65 |
| Visa mer |