Läs mer
NMP, N-metylpyrrolidon, GC Headspace Grade, Thermo Scientific™
Produktkod. 15552413 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackning:
Glasflaska
Produktkod. Kvantitet Förpackning
15552413 1 L Glasflaska
1 options
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15552413 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer N1401
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Bearbetad till hög renhet för noggrann och repeterbar bestämning av spårhalter av kvarvarande lösningsmedel
  • Varje parti testas för att säkerställa störningsfria baslinjer för störningsfri bestämning av restlösningsmedel av klass 1, 2 och 3
  • 1 ppm max. av klass 1 lösningsmedel, max 10 ppm. av klass 2 lösningsmedel och 50 ppm max av klass 3 restlösningsmedel
  • 1 ppm max. av klass 1 lösningsmedel, max 10 ppm. av klass 2 lösningsmedel och 50 ppm max av klass 3 restlösningsmedel
  • Bearbetad för låg vattenhalt för att underlätta extraktion av organiska flyktiga föroreningar, eller VOC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material NMP, N-Methylpyrrolidone
Abs. 0,100 AU Maximum (325 nm), 0,030 AU Maximum (350 nm), 0,010 AU Maximum (400 nm)
CAS 872-50-4
Färg Färglös till gul
Kvantitet 1 L
Identifiering Godkännandetest
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Vätska
Molekylformel C5H9NO
Vatten 0,05 % maximum
Synonym 1-methyl-2-pyrrolidinone, n-methyl-2-pyrrolidone, n-methylpyrrolidone, 1-methyl-2-pyrrolidone, methylpyrrolidone, m-pyrol, n-methyl-2-pyrrolidinone, n-methylpyrrolidinone, 1-methylpyrrolidinone, 2-pyrrolidinone, 1-methyl
InChI-nyckel SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
LEDER CN1CCCC1=O
IUPAC-namn 1-metylpyrrolidin-2-on
Molekylvikt (g/mol) 99.133
PubChem CID 13387
ChEBI CHEBI:7307
Formel vikt 99.13
Procent renhet ≥99.9%
Kvalitet GC Headspace