Läs mer
DWK Life Sciences NMR-borste, för rengöring av NMR-rör
Produktkod. 16454944 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Längd (metrisk):
250 mm
Produktkod. Längd (metrisk)
16454944 250 mm
1 options
Produktkod. 16454944 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 290740059
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28038
Visa alla kampanjer
I lager
Envis smuts och avlagringar i NMR-rör kan avlägsnas med NMR-borsten.
Kärnmagnetisk resonansspektroskopi (NMR-spektroskopi) är en spektroskopisk metod för att belysa strukturen hos molekyler och föreningar. På grund av elektroniska interaktioner mellan enstaka atomer med angränsande atomer kan strukturella slutsatser dras. Förutom strukturbelysning kan molekylernas koncentration och dynamik bestämmas med denna metod. Denna analysmetod kräver mycket precisa rör med konstant diameter, jämn väggtjocklek och utmärkt rakhet över hela röret. Avlagringar och föroreningar i NMR-rör kan lösas upp med hjälp av NMR-borsten. Efterföljande rengöring med lämpligt lösningsmedel försurar helt NMR-röret.
  • På grund av passformens noggrannhet vilar borsten mot glasets innervägg och en optimal rengöringsprocess är möjlig.
Specifikationer
Handtagsmaterial Rostfritt stål
Tips Typ Böjd
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
För användning med (applikation) Rengöring
För användning med (utrustning) Rengöring
Längd (metrisk) 250 mm