Läs mer
NMS-859, MedChemExpress
Beskrivning
NMS-859 is a potent, covalent VCP (p97) inhibitor, with IC50s of 0.37 and 0.36 μM for wild-type VCP in the presence of 60 μM and 1 mM ATP in cells, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | NMS-859 |
| CAS | 1449236-96-7 |
| Färg | Gray |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C15H12ClN3O3S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 42 mg/mL (120.07 mM) |
| LEDER | O=S1(C2=CC=CC=C2C(NC3=CC(NC(CCl)=O)=CC=C3)=N1)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 349.79 |
| Formel vikt | 349.79 |
| Visa mer |