missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ NMS 873

Beskrivning
NMS 873 is a potent p97 ATPase (VCP) allosteric inhibitor (IC50 = 30 nM). Selective over all other AAA ATPases, HSP90 and kinases tested (IC50 >10 μM). Activates the unfolded protein response (UPR) and modulates autophagosome maturation. Exhibits antiproliferative activity in cancer cells in vitro (IC50 values are 400 and 700 nM for HCT116 and HeLa cells respectively). Reduces p97-sensitization to trypsin digestion.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-[3-(Cyclopentylthio)-5-[[[2-methyl-4'-(methylsulfonyl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]oxy]methyl]-4H-1,2,4-triazol-4-yl]pyridine |
| CAS | 1418013-75-8 |
| Analysprocentintervall | >98% |
| Kvantitet | 25 mg |
| Molekylformel | C27H28N4O3S2 |
| Formel vikt | Observed MW: 520.67 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?