Läs mer
NMS-873, MedChemExpress
Produktkod. 16499307
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16499307 5 mg 5mg
16486886 100 mg -
16486758 10 mg -
16482837 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16499307 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15713
MedChemExpress NMS-873 is a potent, selective allosteric VCP/p97 inhibitor with an IC50 value of 30 nM.
NMS-873 is a potent, selective allosteric VCP/p97 inhibitor with an IC50 value of 30 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material NMS-873
CAS 1418013-75-8
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C27H28N4O3S2
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 20.5 mg/mL (39.37 mM; Need ultrasonic and warming)
LEDER CC(C=C(OCC1=NN=C(SC2CCCC2)N1C3=CC=CN=C3)C=C4)=C4C5=CC=C(S(=O)(C)=O)C=C5
Molekylvikt (g/mol) 520.67
Formel vikt 520.67
Procent renhet 98.82%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death