Läs mer
NMS-P118, MedChemExpress
Beskrivning
NMS-P118 is a potent, orally available, and highly selective PARP-1 Inhibitor for cancer therapy.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | NMS-P118 |
| CAS | 1262417-51-5 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H24F3N3O2 |
| Kvantitet | 2 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 16 mg/mL (40.46 mM; Need ultrasonic and warming) |
| LEDER | FC(CC1)(F)CCC1N(CC2)CCC2N(C3=O)CC4=C3C(C(N)=O)=CC(F)=C4 |
| Molekylvikt (g/mol) | 395.42 |
| Formel vikt | 395.42 |
| Visa mer |