Läs mer
NMS-P715, MedChemExpress
Beskrivning
NMS-P715 is a selective, ATP-competitive inhibitor of MPS1, with an IC50 of 182 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | NMS-P715 |
| CAS | 1202055-32-0 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C35H39F3N8O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 2 mg/mL (2.96 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(C1=NN(C)C2=C1CCC3=CN=C(NC4=CC=C(C(NC5CCN(C)CC5)=O)C=C4OC(F)(F)F)N=C23)NC6=C(CC)C=CC=C6CC |
| Molekylvikt (g/mol) | 676.73 |
| Formel vikt | 676.73 |
| Visa mer |