Läs mer
NNC-0640, MedChemExpress
Produktkod. 16437907
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
16437907 5 mg 5mg
1 options
Produktkod. 16437907 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY124622
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress NNC-0640 is a potent human G-protein-coupled glucagon receptor (GCGR) negative allosteric modulator (NAM) with an IC50 of 69.2 nM.
NNC-0640 is a potent human G-protein-coupled glucagon receptor (GCGR) negative allosteric modulator (NAM) with an IC50 of 69.2 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material NNC-0640
CAS 307986-98-7
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C29H31N7O4S
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 250 mg/mL (435.79 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(NC1=NN=NN1)C2=CC=C(CN(C3=CC=C(C4CCCCC4)C=C3)C(NC5=CC=CC(S(=O)(C)=O)=C5)=O)C=C2
Molekylvikt (g/mol) 573.67
Formel vikt 573.67
Procent renhet 98.1%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation