Läs mer
Tocris Bioscience™ NNC 26-9100
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18085262
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
18085262 10 mg
1 options
Produktkod. 18085262 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 2440/10
Selective sst4 agonist
NNC 26-9100 is a somatostatin sst4 receptor agonist that displays > 100-fold selectivity over sst2 receptors (Ki values are 6 and 621 nM for sst4 and sst2 receptors respectively). Potently inhibits forskolin -induced cAMP accumulation (EC50 = 26 nM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material NNC 26-9100
CAS 199522-35-5
Kvantitet 10 mg
Molekylformel C22H25BrCl2N6S
Formel vikt 556.35
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 556.348