Läs mer
Tocris Bioscience™ NNC 55-0396 dihydrochloride
GREENER_CHOICE
Produktkod. 30001337
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30001337 10 mg
1 options
Produktkod. 30001337 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 2268/10
Highly selective CaV3.x blocker
Highly selective T-type calcium channel blocker. Displays IC50 values of 6.8 and > 100 μM for inhibition of Cav3.1 T-type channels and HVA currents respectively in INS-1 cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material NNC 55-0396 dihydrochloride
CAS 357400-13-6
Kvantitet 10 mg
Molekylformel C30H40Cl2FN3O2
Formel vikt 564.57
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 564.567