missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
nNOS Antibody (85340), DyLight 405, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals FAB24161E
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
nNOS Monoclonal antibody specifically detects nNOS in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry (Intracellular Staining), Immunocytochemistry
Specifikationer
| nNOS | |
| Monoclonal | |
| DyLight 405 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| Purified |
| Western Blot, Flow Cytometry (Intracellular Staining), Immunocytochemistry | |
| 85340 | |
| Western Blot, Intracellular Staining by Flow Cytometry, Immunocytochemistry | |
| bNOS, brain, Constitutive NOS, EC 1.14.13.39, IHPS1, Neuronal NOS, nitric oxide synthase 1 (neuronal), N-NOS, nNOSNOS type I, NOS, Peptidyl-cysteine S-nitrosylase NOS1 | |
| S. frugiperda insect ovarian cell line Sf 21-derived recombinant human nNOS, Ser218-Ser1434, Accession # P29475 | |
| 0.1 mL | |
| Asthma, Cancer, HIF Target Genes, Hypoxia, Immunology, Neuroscience, Neurotransmission | |
| 4842 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering