Läs mer
Invitrogen™ No-Stain™ Proteinmärkningsreagens
Produktkod. 16351358
Change view
Antal reaktioner:
10 reaktioner
40 reaktioner
Gelkompatibilitet:
Vilken geltyp och gelkemi som helst
Förpackningsstorlek:
10 reaktioner
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner Gelkompatibilitet Förpackningsstorlek
16351358 10 reaktioner Vilken geltyp och gelkemi som helst 10 reaktioner
16341358 40 reaktioner Vilken geltyp och gelkemi som helst -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16351358 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A44717
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    632.00 SEK
    568.65 SEK / 10 reaktioner
    Save 63.35 SEK
    10% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Ett snabbt, lättanvänt, kovalent proteinmärkningsreagens, applicerat på ett membran efter gelöverföring som ger känslig, linjär detektion av protein för total proteinnormalisering av western blotting-data. De Invitrogen No-Stain Reagens kan också användas som en snabb, känslig gelfärgning för visualisering av proteiner i en gel.
De Invitrogen No-Stain Protein Labeling Reagent ger en flexibel, exakt, snabb och pålitlig metod för att visualisera och normalisera proteiner i en gel eller på ett membran (efter överföring). Den bildar kovalenta bindningar till proteiner i geler eller på membran inom 10 minuter, kräver inga avfärgningssteg och kan omedelbart visualiseras med hjälp av alla vanliga bilder. No-Stain reagens kräver inga speciella geler eller andra reagens och är kompatibel med gelfärger och västerländska arbetsflöden.
Omedelbar visualisering av proteiner i geler
Coomassie och andra gelfärgnings- och avfärgningssteg kan vara extremt tidskrävande och besvärliga. No-Stain Proteinmärkningsreagens bildar kovalenta bindningar med lysinaminosyrasidokedjorna på alla proteiner i en gel inom 10 minuter. Eftersom lysin är en av de vanligaste aminosyrorna, No-Stain reagens möjliggör detektion av alla proteiner i en gel eller på ett membran, och den starka signalemissionen från det kovalent bundna reagenset ger känslighet på nanogramnivå.
  • Alternativ till traditionella gelfärgningsreagens —ger mer exakt normalisering över ett brett spektrum av proteinlysatkoncentrationer (1 80–μ g)
  • Känslig —nedre detektionsgräns på 20 ng per band
  • Specifika —former binder endast med lysinsidokedjorna av proteiner. Obundet reagens avger inte, vilket möjliggör ett överlägset signal-brusförhållande
  • Flexibel —utan att behöva byta dina geler för att få fläckfri bekvämlighet. No-Stain reagens ger fläckfri bekvämlighet med alla geltyper (prefabricerade eller häll-din-egen gel)
Uppnå guldstandarden för kvantitativ western blotting
Proteinnormalisering är ett kritiskt steg för att erhålla tillförlitlig och reproducerbar kvantitativ western blotting. Total proteinnormalisering anses vara guldstandarden för kvantitativ western blotting. Många ledande tidskrifter har utvecklat riktlinjer för att skicka in western blotting-forskning och utvalda citat från dessa riktlinjer finns nedan.
  • ''För kvantitativa jämförelser bör lämpliga reagenser, kontroller och avbildningsmetoder med linjära signalområden användas''–Natur
  • ''Anteckna hur data erhölls, om signalintensiteten var linjär med antigenladdningen och hur proteinladdningen normaliserades''–Journal of Biological Chemistry
  • ''Normalisera signalintensiteten till total proteinbelastning (bedömd genom färgning av membran för totalt protein) när det är möjligt''–Journal of Biological Chemistry
  • ''Hushållningsproteiner bör inte användas för normalisering utan bevis för att manipulationer inte påverkar uttrycket''–Journal of Biological Chemistry
En noggrann belastningskontroll bör visa ett linjärt förhållande mellan signalintensitet och provbelastning under alla experimentella förhållanden. Signalintensiteten erhållen från märkning av totala proteiner på ett membran med No-Stain reagens säkerställer ett linjärt förhållande mellan signalintensitet och provbelastning (se figur nedan) under alla experimentella förhållanden. Därför är användningen av No-Stain reagens i kvantitativa Western blot-applikationer möjliggör användningen av totalt protein som en idealisk laddningskontroll.
  • Lättanvänd protokollmärkning av —proteiner inom 10 minuter på antingen nitrocellulosa- eller PVDF-membran
  • Snabb visualisering med ett brett utbud av bildapparater med UV- eller fluorescensljuskällor
  • Exakt total proteinnormalisering —det breda linjära intervallet för proteindetektion på –1 80μ g möjliggör detektering av No-Stain signal tillsammans med ditt målprotein för att uppnå exakt total proteinnormalisering
  • Känslig och stabil —nanogramnivåkänslighet med en stabil signal som är kompatibel med nedströms immunodetektionssteg
  • Överlägsen analys —hushållsproteiner är känsliga för signalmättnad och andra biologiska variationer som inte observeras vid användning No-Stain reagens för total proteinnormalisering
Läs mer om No-Stain Proteinmärkningsreagens ›
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Proteinmärkningsreagens
Innehåll och lagring • No-Stain aktivator, 200μ L, förvara vid -°5 C till -°30
C• No-Stain derivatiserare, 200μ L, förvara vid -°5 C till -°30
C• No-Stain märkningsbuffert (20X), 2 x 5 ml, förvara vid 15 C °till 30 °C
Beskrivning De No-Stain Proteinmärkningsreagens bildar kovalenta bindningar med lysinaminosyrasidokedjorna på alla proteiner
För användning med (utrustning) Kompatibel med ett brett utbud av bildapparater med UV- eller fluorescensljuskällor, till exempel iBright bildapparat
Antal reaktioner 10 reaktioner
Körtid 10 minuter
Frakt skick Torr is
Detektionsmetod fluorescens
Gelkompatibilitet Vilken geltyp och gelkemi som helst
Membrankompatibilitet Nitrocellulosa, PVDF
Produktlinje Invitrogen
Kvantitet 1 sats
För användning med (applikation) Kompatibel med alla nedströms immunodetektionssteg (blockering, antikroppsbindning, kemiluminescerande eller fluorescensbaserad detektion