Läs mer
NO3-f(N)-NITRAT-lösning för jonkromatografi 1g/LH 2 O-matris, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12912165 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
250 mL
500 mL
Förpackning:
Flaska
Förpackningsstorlek:
100ml
250ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
12912165 250 mL Flaska 250ml
12902165 100 mL Flaska 100ml
12922165 500 mL Flaska 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12912165 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer A 031 250
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Kemiska identifierare
CAS 14797-55-8
Molekylformel NO3-
Molekylvikt (g/mol) 62.004
InChI-nyckel NHNBFGGVMKEFGY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 943
ChEBI CHEBI:17632
IUPAC-namn nitrat
LEDER [N+](=O)([O-])[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nitrate
Förpackning Flaska
Fysisk form Vätska
Koncentration 1 g/L ±0.002
Typ Single-component Standard Solution
Lösningsmedel eller matris Water
Kvantitet 250 mL