Läs mer
NO3-f(N)-NITRAT-lösning för jonkromatografi 1g/LH 2 O-matris, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12922165 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
250 mL
500 mL
Förpackning:
Flaska
Förpackningsstorlek:
100ml
250ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
12922165 500 mL Flaska 500ml
12902165 100 mL Flaska 100ml
12912165 250 mL Flaska 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12922165 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer A 031 500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1560.00 SEK
    1082.83 SEK / 500ml
    Save 477.17 SEK
    30% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-01-2027
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Kemiska identifierare
CAS 14797-55-8
Molekylformel NO3-
Molekylvikt (g/mol) 62.004
InChI-nyckel NHNBFGGVMKEFGY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 943
ChEBI CHEBI:17632
IUPAC-namn nitrat
LEDER [N+](=O)([O-])[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nitrate
Förpackning Flaska
Fysisk form Vätska
Koncentration 1 g/L ±0,002
Typ Standardlösning med en komponent
Lösningsmedel eller matris Vatten
Kvantitet 500 mL