Läs mer
NO3-f(N)-NITRAT-lösning för jonkromatografi 1g/LH 2 O-matris, Fisher chemical™
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nitrate |
| Förpackning | Flaska |
| Fysisk form | Vätska |
| Koncentration | 1 g/L ±0.002 |
| Typ | Single-component Standard Solution |
| Lösningsmedel eller matris | Water |
| Kvantitet | 100 mL |