Läs mer
Nobiletin, TRC
Produktkod. 30466092
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30466092 250 mg
1 options
Produktkod. 30466092 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN633500250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nobiletin
CAS 478-01-3
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C21 H22 O8
Kvantitet 250 mg
Synonym 4H-1-Benzopyran-4-one','2-(3,4-dimethoxyphenyl)-5,6,7,8-tetramethoxy-, Flavone','3',4',5,6,7,8-hexamethoxy- (7CI,8CI), Nobiletin (6CI), 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-5,6,7,8-tetramethoxy-4H-1-benzopyran-4-one, 3',4',5,6,7,8-Hexamethoxyflavone, 5,6,7,8,3',4'-Hexamethoxyflavone, NSC 618903, NSC 76751
InChI formel InChI=1S/C21H22O8/c1-23-13-8-7-11(9-15(13)24-2)14-10-12(22)16-17(25-3)19(26-4)21(28-6)20(27-5)18(16)29-14/h7-10H,1-6H3
LEDER COc1ccc(cc1OC)C2=CC(=O)c3c(OC)c(OC)c(OC)c(OC)c3O2
IUPAC-namn 2-(3,4-dimetoxifenyl)-5,6,7,8-tetrametoxychromen-4-ett
Molekylvikt (g/mol) 402.39
Formel vikt 402.1315