Läs mer
Ädelmetallstandard: Au, Ir, Os, Pd, Pt, Re, Rh, Ru @ 100 μg/ml i 20% HCl, VHG™
Beskrivning
Ädelmetallstandard: Au, Ir, Os, Pd, Pt, Re, Rh, Ru @ 100 μg/ml i 20% HCl
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Gold/Iridium/Osmium/Palladium/Platinum/Rhenium/Rhodium/Ruthenium |
| CAS | 7440-57-5, 7439-88-5, 4-2-7440, 5-3-7440, 6-4-7440, 7440-15-5 |
| Metoder | ICP/ICP-MS |
| Analyt- eller komponentnamn | Gold/Iridium/Osmium/Palladium/Platinum/Rhenium/Rhodium/Ruthenium |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Dilute HCl |
| Kvantitet | 500 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Gold 100 μg/mL/Iridium 100 μg/mL/Osmium 100 μg/mL/Palladium 100 μg/mL/Platinum 100 μg/mL/Rhenium 100 μg/mL/Rhodium 100 μg/mL/Ruthenium 100 μg/mL |