Läs mer
NOC4L Antibody (PCRP-NOC4L-1E3), PerCP, R&D Systems™
Produktkod. 18601637 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
100 μg
Produktkod. Kvantitet
18601637 100 μg
1 options
Produktkod. 18601637 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP308308PCP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
NOC4L Monoclonal specifically detects NOC4L in Human samples. It is validated for Flow Cytometry/Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Protein Array.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen NOC4L
Användningsområden Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Protein Array
Klassificering Monoclonal
Klona PCRP-NOC4L-1E3
Konjugera PerCP
Formulering PBS
Gene Alias MGC3162, NET49, NOC4, NOC4 protein homolog, NOC4-like protein, nucleolar complex associated 4 homolog (S. cerevisiae), nucleolar complex protein 4 homolog, Nucleolar complex-associated protein 4-like protein
Värd art Mouse
Immunogen Recombinant full-length human NOC4L protein (Uniprot: Q9BVI4)
Reningsmetod Protein A or G purified
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 79050
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG1
Produktlinje Novus