Läs mer
MedChemExpress Nociceptin
Produktkod. 16401858
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
16401858 5 mg
1 options
Produktkod. 16401858 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYP0183
MedChemExpress Nociceptin, a heptadecapeptide, is the endogenous ligand of the nociceptin receptor, acting as a potent anti-analgesic.
Specifikationer
Renhet 98.06%
CAS 170713-75-4
Innehåll och lagring Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Molekylvikt (g/mol) 1809.04 g/mol
Produkttyp Peptides
Kvantitet 5 mg
Frakt skick Room temperature
Löslighet DMSO : 50 mg/mL (27.64 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (27.64 mM)
Synonym Orphanin FQ