Läs mer
MedChemExpress Nociceptin
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 98.06% |
| CAS | 170713-75-4 |
| Innehåll och lagring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Molekylvikt (g/mol) | 1809.04 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Kvantitet | 10 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | DMSO : 50 mg/mL (27.64 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (27.64 mM) |
| Synonym | Orphanin FQ |