Läs mer
Nocodazol, 98 %
Produktkod. 10762633 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10762633 10 mg Glasflaska 10mg
10383912 50 mg Glasflaska 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10762633 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 358240100
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 31430-18-9 | C14H11N3O3S | 301,32 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 31430-18-9
Molekylformel C14H11N3O3S
Molekylvikt (g/mol) 301.32
MDL-nummer MFCD00005588
InChI-nyckel KYRVNWMVYQXFEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym nocodazole, oncodazole, nocodazol, nocodazolum, nocidazole, nocodazole usan:inn, nocodazol inn-spanish, nocodazolum inn-latin, unii-sh1wy3r615, methyl 5-2-thenoyl-2-benzimidazolecarbamate
PubChem CID 4122
ChEBI CHEBI:34892
IUPAC-namn metyl N-[6-(tiofen-2-karbonyl)-lH-bensimidazol-2-yl]karbamat
LEDER COC(=O)NC1=NC2=C(N1)C=C(C=C2)C(=O)C3=CC=CS3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nocodazole
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 300,0 °C till 305,0 °C
Färg Brun-Orange till Vit
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: lösliga i dmso, dmf, etanol, kloroform, aceton
Formel vikt 301.32
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Nocodazole
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.