Läs mer
Tocris Bioscience™ Nocodazole
GREENER_CHOICE
Produktkod. 30001212
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30001212 10 mg
1 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 30001212 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 1228/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1840.00 SEK
    1738.80 SEK / 10mg
    Save 101.20 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Microtubule inhibitor
Microtubule inhibitor; inhibits mitosis. Also inhibits autophagosome-lysosome fusion. Enhances homology-directed repair (HDR) efficiency 9 to 31% (depending on cell cycle phase) and increases Cas9-mediated gene editing frequencies.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nocodazole
CAS 31430-18-9
Kvantitet 10 mg
Molekylformel C14H11N3O3S
Formel vikt 301.32
Renhet >95%
Molekylvikt (g/mol) 301.32