Läs mer
NOD-IN-1, MedChemExpress
Beskrivning
NOD-IN-1 is a potent mixed inhibitor of nucleotide-binding oligomerization domain (NOD)-like receptors, NOD1 and NOD2, with IC50 of 5.74 μM and 6.45 μM, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | NOD-IN-1 |
| CAS | 132819-92-2 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C18H17NO4S |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (291.21 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=S(N1C(C(OCC)=O)=CC2=CC=CC=C21)(C3=CC=C(C)C=C3)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 343.4 |
| Formel vikt | 343.4 |
| Visa mer |