Läs mer
Nodakenin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nodakenin |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H24O9/c1-20(2,29-19-18(25)17(24)16(23)13(8-21)28-19)14-6-10-5-9-3-4-15(22)27-11(9)7-12(10)26-14/h3-5,7,13-14,16-19,21,23-25H,6,8H2,1-2H3/t13-,14-,16-,17+,18-,19+/m1/s1 |
| Formel vikt | 408.142 |