Läs mer
Nodinitib-1, MedChemExpress
Produktkod. 16480028
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16480028 5 mg
16473606 25 mg
16447496 100 mg
16443577 50 mg
16437558 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16480028 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY18639
MedChemExpress Nodinitib-1 (ML130;CID-1088438) is a NOD1 inhibitor with an IC50 of 0.56 μM.
Nodinitib-1 (ML130
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nodinitib-1
CAS 799264-47-4
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C14H13N3O2S
Kvantitet 5 mg
Synonym ML130 CID-1088438
Löslighetsinformation DMSO : 20 mg/mL (69.60 mM; Need ultrasonic and warming)
LEDER NC1=NC2=CC=CC=C2N1S(=O)(C3=CC=C(C)C=C3)=O
Molekylvikt (g/mol) 287.34
Formel vikt 287.34
Procent renhet 99.86%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation