Läs mer
Noggin Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
5655.00 SEK
Specifikationer
Antigen Noggin
Utspädning Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20 - 1:50
Användningsområden Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Se fler specifikationer
Produkter 1
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
18183613
Visa dokument
Novus Biologicals
NBP2-34141
0.1 mL
5655.00 SEK
0.10ml
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
Noggin Polyclonal specifically detects Noggin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Specifikationer
Specifikationer
Noggin
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
RUO
Human
Q13253
9241
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: GQHYLHIRPAPSDNLPLVDLIEHPDPIFDPKEKDLNETLLRSLLGGHYDPGFMATS
Primary
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20 - 1:50
Polyclonal
Rabbit
Neuroscience, Stem Cell Markers, Stem Cell Signaling Pathway
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
noggin, SYM1, symphalangism 1 (proximal), synostoses (multiple) syndrome 1, SYNS1
NOG
IgG
Affinity Purified
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
For Research Use Only