Läs mer
Memmert™ Ljudisolerad vakuumpumpmodul med inbyggd pump, för Vo101
Produktkod. 16394527 Handla allt Memmert Produkter
För användning med (utrustning):
VO101
Produktkod. 16394527
Brand: Memmert™ VO101PMP101
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Memmert™ PMP Pumpmodul kan användas för att rymma och styra en vakuumpump med hjälp av en Memmert™ Vakuumugn VO101.
  • Tryck på huvudströmbrytaren på pumpmodulen. Detta kopplar bort apparaten från strömförsörjningen vid alla poler.
  • Anslut vakuumpumpens 230 V-kontakt med jordkontakt till det interna uttaget i pumpmodulen
  • Se till att upprätta en säker PE-ledaranslutning. Placera strömkabeln så att den är lättillgänglig hela tiden och kan dras ut snabbt, till exempel vid fel eller nödsituationer; det representerar ingen snubbelrisk; den kan inte komma i kontakt med några heta delar.
Specifikationer
Amperage 1,9 A
Djup (metriskt) 550 mm
Wattal 140 W
Produktlinje Vakuumpumpmodul
Total höjd (metrisk) 760 mm
Total bredd (metrisk) 710 mm
För användning med (utrustning) VO101