Läs mer
Nojirimycin-1-Sulfonic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nojirimycin-1-Sulfonic Acid |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NO8S/c8-1-2-3(9)4(10)5(11)6(7-2)15-16(12,13)14/h2-11H,1H2,(H,12,13,14)/t2-,3-,4+,5-,6?/m1/s1 |
| Formel vikt | 259.0362 |