Läs mer
R&D Systems™ NOL4L-DT Overexpression Lysate
Produktkod. 18210584 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mg
Produktkod. Kvantitet
18210584 0.1 mg
1 options
Produktkod. 18210584 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer NBL112579
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems.
The LOC149950 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC21684 and based on accession number NM_11976. The protein contains a C-terminal DDK tag.
Kvantitet 0.1 mg
Förvaringsbuffert RIPA buffer
Renhet Protein
Testspecificitet Homo sapiens hypothetical LOC149950 (LOC149950), mRNA.
Innehåll och lagring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Produktlinje Novus
Mål NOL4L-DT
Proteintillstånd Native
För användning med (applikation) Western Blot
For Research Use Only