Läs mer
Nolatrexed Dihydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nolatrexed Dihydrochloride |
| CAS | 152946-68-4 |
| Molekylformel | C14 H12 N4 O S . 2 Cl H |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H12N4OS.2ClH/c1-8-2-3-10-11(13(19)18-14(15)17-10)12(8)20-9-4-6-16-7-5-9;;/h2-7H,1H3,(H3,15,17,18,19);2*1H |
| LEDER | Cl.Cl.Cc1ccc2N=C(N)NC(=O)c2c1Sc3ccncc3 |
| IUPAC-namn | 2-amino-6-methyl-5-pyridin-4-ylsulfanyl-3H-quinazolin-4-one;dihydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 357.26 |
| Formel vikt | 356.0265 |