Läs mer
3M™ Nomad™ Terra Heavy Traffic Entrématta 8250
Handla allt 3M Produkter
Mått (L x B):
6 x 1,2 m
Beskrivning
- Fånga och hålla smuts och fukt i områden med hög trafik med 3M™ Nomad™ Terra Heavy Traffic Entrématta 8250.
- Vår lindade vinylskrapamatta är lämplig för användning inomhus, utomhus eller i försänkta brunnar i områden med hög trafik, och erbjuder utmärkt motståndskraft mot fett och olja.
- Den öppna spolstrukturen tar bort, fångar och döljer smuts och fukt, vilket förhindrar att den spåras tillbaka in i byggnaden.
- Den vadderade vinylbaksidan skyddar golvytor inomhus och gör den lätt att rengöra.
Specifikationer
Specifikationer
| Mått (L x B) | 6 x 1,2 m |
| Färg | Mörkgrå |
| Längd (engelska) | 19.685 ft. |
| Längd (metrisk) | 6 m |
| Material | Vinyl |
| Typ | Entrématta |
| Bredd (engelska) | 3.937 ft. |
| Bredd (metrisk) | 1.2 m |